Merck
BDPH9C021E76
Bide Pharmatech
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Sinónimos:
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H22O6
Número CAS:
Peso molecular:
358.39
MDL number:
El producto BDPH9C021E76 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C20H22O6/c21-11-14(22)18(24)16(13-9-5-2-6-10-13)19(25)17(23)15(20(18,19)26)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-17,21-26H,11H2/t14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1
Inchi Key
NFVLDMQCAATONL-GRHMMIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)