Merck
BDPH9C02472F
Bide Pharmatech
(S)-4-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Sinónimos:
(3S)-4-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O1N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
153.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2/t6-/m1/s1
Inchi Key
AQQJRPFPRCBKNR-ZCFIWIBFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)