El producto BDPH9C024A4F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C14H12INO2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)19(17,18)16-10-12-4-6-13(15)7-5-12/h2-10H,1H3/b16-10+
Inchi Key
LACMCSGMQLNSKF-MHWRWJLKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Iodobenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?