Saltar a
BL3H160B9783
BLD Pharmatech
Phthalic acid
Sinónimos:
phthalic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
48,00 €
100 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
52,00 €
500 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
57,00 €
1 kg
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
88,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
166.13
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD147920-25G
48,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder Colour: White
Melting Point
191C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic acid
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)