Saltar a
BL3H160BB2E3
BLD Pharmatech
2-Bromo-5-nitrofuran
Sinónimos:
2-bromo-5-nitrofuran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
54,00 €
250 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
84,00 €
1 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
168,00 €
5 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
461,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H2O3N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
191.97
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD2183-100MG
54,00 €
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H2BrNO3/c5-3-1-2-4(9-3)6(7)8/h1-2H
Inchi Key
QGTDMAKRJHGXOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-nitrofuran
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)