Merck
BL3H160BCD2C
BLD Pharmatech
O-Acetyl-N-(tert-butyl)hydroxylamine hydrochloride
Sinónimos:
2-[(acetyloxy)amino]-2-methylpropane hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H14O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
167.64
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(8)9-7-6(2,3)4;/h7H,1-4H3;1H
Inchi Key
CWIOQGVXNNMFJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Almost white powder to crystal
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)