Merck
BL3H160BD2CE
BLD Pharmatech
(3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Sinónimos:
(3-methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Inchi Key
YYIIAPQEOXNDLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)