Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | 118,00 € |
250 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | 193,00 € |
1 g | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | 540,00 € |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: BD473346-100MG
118,00 €
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?