Saltar a
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Sinónimos:
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
46,00 €
5 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
71,00 €
10 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
112,00 €
25 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
231,00 €
100 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
651,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7O2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
158.58
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD4781-1G
46,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)