Saltar a
BL3H1F1CD4EC
BLD Pharmatech
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Sinónimos:
N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
48,00 €
25 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
52,00 €
100 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
57,00 €
500 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
83,00 €
1 kg
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
155,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD69381-10G
48,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Purity
97%
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale reddish yellow - Brown
Melting Point
205-210C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)