Merck
BL3H1F1CD7BC
BLD Pharmatech
2-(Carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Sinónimos:
2-(carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7O6N1
Número CAS:
Peso molecular:
225.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-8(12)3-5-1-2-6(10(15)16)4-7(5)9(13)14/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
QHIFWNXJOHQQTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to dark yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)