Permítanos ayudarleInchi Code
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Inchi Key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium acetate dihydrate
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?