Saltar a
BL3H97A46D69
BLD Pharmatech
Bis(2-methylallyl)amine
Sinónimos:
2-methyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2-propen-1-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
45,00 €
1 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
64,00 €
5 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
163,00 €
10 g
Se envía en 60 días desde el socio de Aldrich
254,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H15N1
Número CAS:
Peso molecular:
125.21
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD125248-250MG
45,00 €
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h9H,1,3,5-6H2,2,4H3
Inchi Key
LDCWGVLBCJEQMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-methylallyl)amine
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
FlameCorrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)