Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich | 35,00 € |
5 g | Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich | 39,00 € |
10 g | Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich | 50,00 € |
25 g | Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich | 65,00 € |
100 g | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | 145,00 € |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: BD240149-1G
35,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FDVAAQDTTZNHKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?