Merck
BL3H97A48EEE
BLD Pharmatech
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Sinónimos:
1-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H3Cl1F1I1
Número CAS:
Peso molecular:
256.45
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H3ClFI/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Inchi Key
RAHHKUWCBDUSPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)