Saltar a
BL3H97B9ECBB
BLD Pharmatech
4-(Methanesulfonyl)benzoyl chloride
Sinónimos:
4-(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
66,00 €
250 mg
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
86,00 €
1 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
175,00 €
5 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
551,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O3Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
218.66
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD308097-100MG
66,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7ClO3S/c1-13(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Inchi Key
IPEIDGXNXFPGBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)