Saltar a
BL3H97F030AA
BLD Pharmatech
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Sinónimos:
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
50,00 €
1 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
80,00 €
5 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
214,00 €
25 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
686,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H9O3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
152.58
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD01155596-250MG
50,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Inchi Key
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)