Saltar a
BL3H9AE4F3BC
BLD Pharmatech
Vinyl dodecanoate
Sinónimos:
vinyl laurate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
20,00 €
100 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
65,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD156476-25G
20,00 €
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Inchi Key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)