Saltar a
BL3H9B131C19
BLD Pharmatech
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Sinónimos:
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
28,00 €
1 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
50,00 €
5 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
194,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H3O2Cl2F3
Peso molecular:
259.01
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD5557-250MG
28,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)