Merck
BL3H9BB32C92
BLD Pharmatech
4-Bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Sinónimos:
4-bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H9N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
189.05
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H9BrN2/c1-4(2)6-8-3-5(7)9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Inchi Key
QAXBJSJPKAAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-isopropyl-1H-imidazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)