Saltar a
BL3H9BC2E441
BLD Pharmatech
1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene
Sinónimos:
4-bromo-3-methyl-2-nitrophenyl methyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
64,00 €
250 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
80,00 €
1 g
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
180,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O3N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
246.06
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD238673-100MG
64,00 €
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-5-6(9)3-4-7(13-2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
RZOPBDDNOSELGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)