Saltar a
E-147
Etoricoxib solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
125,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
358.84
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)c2c(ncc(c2)Cl)c3cnc(cc3)C
InChI key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML327132097
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
≥95% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
format
single component solution
format
-
format
neat
grade
certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)