Saltar a
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)