Saltar a
NMIP1296
HMMNI (nitroimidazole metabolite)
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
157.13
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-312-9
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)2-6-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
InChI key
WXSSUDRHAJTESR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)