Merck
COM448679032
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(2,5,6-trimethoxypyridin-3-yl)-4,5-dihydroisoxazole-5-carboxylate
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
296.28
Número MDL:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
methyl 3-(2,5,6-trimethoxy-3-pyridinyl)-2,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O6/c1-17-9-5-7(11(18-2)14-12(9)19-3)8-6-10(21-15-8)13(16)20-4/h5-6,10,15H,1-4H3
Clave InChI
AQEPLSBOVBRZCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-0880
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-0880
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)