Merck
COM638465752
Combi-Blocks, Inc.
7-Chloro-6-methyl-1H-benzimidazole
Sinónimos:
7-chloro-6-methyl-1H-benzimidazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
166.61
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-3-6-8(7(5)9)11-4-10-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
JRTXYNGGGOWIBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)