Merck
COMH93D5CC9D
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Sinónimos:
N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
HGDAFIJKXCFHPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)