Saltar a
COMH93D5FFCA
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9h-carbazole
Sinónimos:
3,6-dibromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H13N1Br2
Peso molecular:
451.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H13Br2N/c23-16-6-9-21-19(12-16)20-13-17(24)7-10-22(20)25(21)18-8-5-14-3-1-2-4-15(14)11-18/h1-13H
Inchi Key
ZPMPPIIUVAZBBQ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)