Saltar a
COMH96ED8167
Combi-Blocks, Inc.
TE buffer
Sinónimos:
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H27O11N3
Número CAS:
Peso molecular:
413.38
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Inchi Key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)