Merck
COMH97F0DEC8
Combi-Blocks, Inc.
2,6-Dibromo-4-isopropylphenol
Sinónimos:
2,6-dibromo-4-isopropylphenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O1Br2
Peso molecular:
293.99
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H10Br2O/c1-5(2)6-3-7(10)9(12)8(11)4-6/h3-5,12H,1-2H3
Inchi Key
DOSJZFDHMKBPRM-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)