Saltar a
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
Sinónimos:
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
165,90 €
250 mg
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
220,50 €
500 mg
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
379,10 €
1 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
503,90 €
2.5 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
944,60 €
5 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
1374,90 €
10 g
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
2017,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H8O3N2
Número CAS:
Peso molecular:
240.22
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-74809-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)