Saltar al contenido
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
Sinónimos:
4-aminocyclohexanesulfonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H13O3N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
179.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)