Merck
ENAH049F264D
Enamine
rac-[(3R,4R)-1-benzyl-4-fluoropyrrolidin-3-yl]methanol
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
209.26
Número MDL:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
((3S,4S)-1-benzyl-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-12-8-14(7-11(12)9-15)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,15H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
Clave InChI
DKLIVSJAYBBMOP-NWDGAFQWSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693084
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693084
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)