Merck
ENAH90822AB1
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
296.78
Número MDL:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H5ClO4S3/c1-13-8(10)6-2-4-5(14-6)3-7(15-4)16(9,11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
OJXQLPORXIFZMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)