Merck
ENAH97A16F60
Enamine
{4-fluoro-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
(4-fluoro-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9FO2/c7-5-1-6(2-5,3-8)9-4-5/h8H,1-4H2
Clave InChI
JEYRAORIAKZMTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)