Merck
MAT047031012
Matrix Scientific
3-[(2-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzofuran-3-carbonyl)-amino]-benzoic acid
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
299.33
Número MDL:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
3-{[(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c1-10-15(13-7-2-3-8-14(13)22-10)16(19)18-12-6-4-5-11(9-12)17(20)21/h4-6,9H,2-3,7-8H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
GYIRFGYREKCEGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011959.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011959.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)