Saltar a
144232
Replacement Impeller Drum
for use with RCS® Standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
eCl@ss:
32035490
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with RCS® Standard
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
940511
Spare part for the sampling head of the RCS Standard.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)