Saltar al contenido
1.51237
Knurled nuts for HPLC Columns
with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne),
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains: 2 knurled nuts; 6 PVDF double cones.
Analysis Note
visual control: passes test
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)