Saltar a
348
Rose Bengal
Harleco®, suitable for detection
Sinónimos:
Rose Bengal, Aniline Rose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H2Cl4I4Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
1017.64
Colour Index Number:
45440
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
211-183-3
MDL number:
eCl@ss:
25140910
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Harleco®
Quality Segment
application(s)
detection
shipped in
ambient
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
KCQREHTWEUECQT-UHFFFAOYSA-L
General description
HARLECO® Rose Bengal
348-12 25g Glass Bottle
HARLECO® Used to detect bacteria in soil samples
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for bacteria in soil.
HARLECO® Used to detect bacteria in soil samples
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rose Bengal
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)