Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32039090
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
pH calibration
Quality Segment
product line
MVP ICON®
form
liquid
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
MVP ICON®, for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
General description
pH 4.0 Red Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?