Merck
79199BC
PPMX Surface Pro Power Cord UK
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41121521
eCl@ss:
32039090
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
BioControl GDS
Application
PCR
Other Notes
One UK Power Cord
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)