Saltar a
902822
Rapid-action nipple with tube connection 6x4 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 unit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
427,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
427,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Our withdrawal and safety components are easily interconnectable thanks to a wide selection of reducers, adapters and couplings. Due to the wide variety, many different customized installations are possible – everything for your individual requirements.
This rapid-action connector is made of stainless steel with a special high quality sealing for maximum protection of our solvents quality. It is equipped with nipple (male) Type 21 and tube connector 6x4 mm.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
902266928891902267
description
-
description
3/8 in. (gas side)
description
-
description
3/8 in. (product side)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)