Saltar a
A006
NovaSeptum Bag rack, multi sampling, for 1-port Holder, TC 25/NAC 18
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
868,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
868,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A001A003A002
description
-
description
-
description
For use with 5-port holder, TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
L
250 mm
L
250 mm
L
-
L
-
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
suitability
suitable for sampling
suitability
suitable for sampling
suitability
-
suitability
-
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg (1.1 lb)
weight
0.5 kg1.1 lb
H
260-460 mm
H
260-460 mm
H
-
H
-
width
280 mm
width
30 mm
width
-
width
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)