Saltar a
ABC498
Anticuerpo anti-BCL2A1/ BFL-1
serum, from rabbit
Sinónimos:
Bcl-2-related protein A1, Bcl-2-like protein 5, Bcl2-L-5, Hemopoietic-specific early response protein, Protein BFL-1, Protein GRS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
467,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
1
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2A1(597)
General description
La proteína A1 relacionada con Bcl-2 (BCL2A1), también conocida como proteína BFL-1, proteína GRS y proteína similar a Bcl-2 5 (BCL2-L-5), es un miembro de la familia Bcl-2. BCL2A1/BFL-1 puede interactuar con Bax y suprimir la apoptosis al inhibir la liberación del citocromo c y la activación de la caspasa-3. BCL2A1/BFL-1 se expresa en sangre periférica, bazo, médula ósea, pulmón, intestino delgado y testículos.
~20 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la BCL2A1/ BFL-1 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó BCL2A1/BFL-1 en 0,2 µg de lisado de células Jurkat.
Análisis de inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó BCL2A1/BFL-1 en lisado de células de linfoma humano (Yecies, D., et al (2010). Blood. 115(16):3304-13).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó BCL2A1/BFL-1 en lisado de células de leucemia linfocítica crónica (Natoni, A., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(9):1624-1634).
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo detectó BCL2A1/BFL-1 en tejido ganglionar linfático (Vogler, M., et al (2009). Blood. 113(18): 4403- 4413).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un lote representativo produjo inmunoprecipitación de BCL2A1/BFL-1 en lisado de células de leucemia linfocítica crónica (Vogler, M., et al. (2009). Blood. 113(18): 4403-4413).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Este anticuerpo anti-BCL2A1/BFL-1 está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica e inmunoprecipitación para la detección de BCL2A1/BFL-1.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en proteína recombinante BFL-1 humana.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el BCL2A1/ BFL-1 en 0,2 µg de proteína recombinante BFL-1 humana.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB2900263AV09047SAB2501619
description
serum, from rabbit
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)