Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 484,00 € |
100 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1800,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
484,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description whole antiserum | description lyophilized, Calbiochem® | description ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?