Saltar a
FR139474088
K-080 Blue Std PS 10% 1 G
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
Quality Segment
form
microspheres
concentration
10.0%
description
Functional Group Plain, <5% (Standard Deviation)
diam.
0.750-0.890 μm
color
blue
Packaging
Polyethylene bottle
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)