Merck
FR139475082
K-080 Green Std PS 10%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
Quality Segment
diam.
0.750—0.890 μm
Application
Dyed microspheres are extremely uniform and are dyed internally (their surface properties are unchanged), insuring maximum color brilliance and preventing dye leaching in water or aqueous buffers.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)