Saltar a
LCWP04701
Membrana de filtración Mitex
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 10,0 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Mitex™
parameter
14 L/min-cm2 air flow rate, 220 mL/min-cm2 water flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LCWP
La membrana Mitex™ PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
Tamaño de poro 10,0 µm, PTFE hidrófila, 47 mm
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración Mitex
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)