Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 377,00 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32039006
377,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
sterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
plate size
384 wells , 96 wells
application(s)
sample preparation
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes | description These disposable punch tips are used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes. | description Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 50 sheets | packaging pkg of 1 ea |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| plate size 96 wells , 384 wells | plate size - | plate size - | plate size - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level - |
| application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) sample preparation |
| usage Manual | usage Manual | usage Manual | usage Manual |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?