Saltar a
MX0335
Mercuric Acetate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Mercuric Acetate, Acetic Acid,Mercuric Salt,Mercury(II) Acetate, Acetic Acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Hg
Número CAS:
EC Index Number:
216-491-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
400 g/L
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
mp
178-180 °C (decomposition)
solubility
400 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.3%, heavy metals: ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Contains mercury. Do not put in trash. Manage as hazardous waste.
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Mercury (I) (as Hg): 0.3% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Other heavy metals: 0.002% max
Residue after reduction: 0.02% max
Substances insoluble in dilute acetic acid: %
Sulfate (SO4): 0.005% max
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
1600-27-7
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)